Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede bredmundede HDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521754
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11359584
Brand: Thermo Scientific™ 21970004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstat dyre fluorpolymerbeholdere med disse fluorerede HDPE-flasker med bred mund for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og permeation.
Erstat dyre fluorpolymerbeholdere med disse fluorerede HDPE-flasker med bred mund for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og permeation. Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede bredmundede HDPE-flasker med lukning er fluorerede indvendigt og udvendigt. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer. Giver et omkostningseffektivt alternativ til dyre fluorpolymerbeholdere. Bred mund giver nem adgang og er tæt.† når det bruges med Nalgene lukninger
Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures Leakproof† Includes: Fluorinated polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 99 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 1,98 tommer.
Højde (engelsk) 3.91 in.
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.