Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede bredmundede HDPE-flasker med lukning
Artikelnummer. 11359584
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11359584 125 mL 38 mm Pakke med 12
10329970 250 mL 43 mm Pakke med 12
10320391 500 mL 53 mm Pakke med 12
10421001 1 L 63 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11359584 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21970004
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
View all promotions
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Erstat dyre fluorpolymerbeholdere med disse fluorerede HDPE-flasker med bred mund for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og permeation.
Erstat dyre fluorpolymerbeholdere med disse fluorerede HDPE-flasker med bred mund for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og permeation. Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede bredmundede HDPE-flasker med lukning er fluorerede indvendigt og udvendigt. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer. Giver et omkostningseffektivt alternativ til dyre fluorpolymerbeholdere. Bred mund giver nem adgang og er tæt.† når det bruges med Nalgene lukninger
Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures Leakproof† Includes: Fluorinated polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 99 mm
Bredde (engelsk) 1,98 tommer.
Højde (engelsk) 3.91 in.
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Flaske med bred mund
Show More Show Less
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.