Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede bredmundede HDPE-flasker med lukning
Beskrivelse
Erstat dyre fluorpolymerbeholdere med disse fluorerede HDPE-flasker med bred mund for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og permeation. Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede bredmundede HDPE-flasker med lukning er fluorerede indvendigt og udvendigt. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer. Giver et omkostningseffektivt alternativ til dyre fluorpolymerbeholdere. Bred mund giver nem adgang og er tæt.† når det bruges med Nalgene lukninger
Fluorineret for at forbedre langtidsholdbarhed og forhindre tab af opløsningsmiddelpermeation Konstrueret med kraftige vægge, der er sikre, holdbare og modstandsdygtige over for sprækker og punkteringer Lækagesikre† Inkluderer: Fluorerede polypropylen skruelukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 53 mm |
| Materiale | Fluoreret HDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.