Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6016000
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10702532
Brand: Thermo Scientific™ 20970008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse smalmundede HDPE-flasker, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere.
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer og er lækagetæt† når det bruges med Nalgene lukninger.
  • Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
  • Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 133 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 2,4''
Højde (engelsk) 5,22 tommer.
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.