Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning
Artikelnummer. 10702532
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10702532 250 mL 24 mm Pakke med 12
10382991 500 mL 28 mm Pakke med 12
10643121 1 L 38-430 mm Pakke med 6
11359614 2 L 38-430 mm Pakke med 6
10159360 4 L 38-430 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10702532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20970008
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brug disse smalmundede HDPE-flasker, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere.
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer og er lækagetæt† når det bruges med Nalgene lukninger.
  • Fluoreret for at forbedre langtidspræstationen og forhindre tab af opløsningsmiddelpermeation
  • Bygget med kraftige vægge, der er sikre, holdbare og modstandsdygtige over for sprækker og punkteringer
  • Lækagetæt†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 133 mm
Bredde (engelsk) 2,4''
Højde (engelsk) 5,22 tommer.
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Flaske med smal mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.