Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10643121
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10643121 1 L 38-430 mm Pakke med 6
10702532 250 mL 24 mm Pakke med 12
10382991 500 mL 28 mm Pakke med 12
11359614 2 L 38-430 mm Pakke med 6
10159360 4 L 38-430 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10643121 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20970032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.63 DKK
    367.45 DKK / Pakke med 6
    Spare 68.18 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse smalmundede HDPE-flasker, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere.
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer og er lækagetæt† når det bruges med Nalgene lukninger.
  • Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
  • Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Oversigt Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 216 mm
Bredde (engelsk) 3,6 tommer
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Flaske med smal mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.