Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer og er lækagetæt† når det bruges med Nalgene lukninger.
- Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
- Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures
- Leakproof†
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Flaske med smal mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Materiale | Fluoreret HDPE |
| nr. pr. sag | 48 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI; FDA - 21 CFR |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.