Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10159360
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10159360 4 L 38-430 mm Hver
10702532 250 mL 24 mm Pakke med 12
10382991 500 mL 28 mm Pakke med 12
10643121 1 L 38-430 mm Pakke med 6
11359614 2 L 38-430 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10159360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20970010
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse smalmundede HDPE-flasker, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere.
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede smalmundede HDPE-flasker med lukning, som er fluorerede indvendigt og udvendigt for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddeladsorption og permeation, som et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerbeholdere. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne, forhindrer gennemtrængningstab og giver lavere ekstraherbare materialer og er lækagetæt† når det bruges med Nalgene lukninger.
  • Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
  • Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 26 mm
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 334 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 6.02 in.
Højde (engelsk) 13.14 in.
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 153 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.