Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluoreret HDPE, Jerry Can med lukning
Artikelnummer. 11764334
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11764334 20 L Pakke med 4
11754334 10 L Pakke med 6
10330341 10 L Hver
10054790 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11764334 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 DKK
    3469.35 DKK / Pakke med 4
    Spare 200.65 DKK
    5% Slukket
På lager
Til brug med: Langtidsbeholderens ydeevne og beregnet til hård brug; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Forbedre langtidsbeholderens ydeevne og forhindre gennemtrængningstab med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede Jerricans med lukning, beregnet til hård brug. Robust design, bred holdning og lavt tyngdepunkt giver større stabilitet. Fluoreret overflade (indvendig og udvendig) forbedrer barriereegenskaber og reducerer opløsningsmiddelabsorption og rektangulær form optimerer begrænset opbevaringsplads. Indstøbt håndtag og forsænket greb i bunden giver bedre kontrol, når du hælder.
  • Den integrerede tud er lang nok til præcis hældning med en vedhæftet lukning, der ikke går tabt
  • Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5 L intervaller muliggør nem dispensering
  • Indstøbt håndtag og forsænket bund sikrer et solidt greb ved transport af tungt indhold
  • Integreret skulderhåndtag og formstøbt bundgreb gør løft behageligt
  • Pladsbesparende rektangulær form tillader effektiv opbevaring
  • Gradueret, lækagesikker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53B
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,6 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 41 mm
Dimensioner (L x B x H) 13 x 10 x 18 tommer. (320 x 245 x 452 mm)
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Gradueringer Gradueret til at indeholde i 5 L/1 gal. stigninger
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Jerry Can
Sterilitet Steril
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.