Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluoreret HDPE, Carboy med tap
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9078037
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10440811
Brand: Thermo Scientific™ DS23270020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Ideel til opbevaring og dispensering af forskellige opløsningsmidler; Lukkemateriale: Fluoreret polypropylen; Farve: Hvid
Fyld og rengør nemt Thermo ScientificTM NalgeneTM Rektangulær fluorineret HDPE Carboy med tap, som har en bred åbning og et robust håndtag i rustfrit stål. Disse Carboys er ideelle til opbevaring og dispensering af en række forskellige opløsningsmidler, og den fluorerede overflade (indvendig og udvendig) forbedrer barriereegenskaber og reducerer opløsningsmiddelabsorption, mens den forbedrer langtidsbeholderens ydeevne for at forhindre tab på grund af permeation.
Funktioner:
  • Indstøbte gradueringer på 1 gallon og 5L intervaller
  • Indstøbt studs giver styrke og lækagemodstand
  • Den rektangulære form sparer værdifuld plads
  • Uddannet
Inkluderer:
ETFE tap og fluoreret hvid polypropylen skruelukning
Advarsel:
Ikke til brug med brændbare væsker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 100 mm
Farve Hvid (ugennemsigtig)
Oversigt Fluoreret rektangulær karboy m/tap
Diameter (metrisk) Indvendig hals 86 mm
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring og dispensering af en række forskellige opløsningsmidler
Højde (metrisk) med lukning 358 mm
Inkluderer Indstøbt studs
Længde (metrisk) 216 mm
Materiale Fluoreret HDPE
Produkttype Carboy med tap
Bredde (metrisk) 147 mm