Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluoreret HDPE, Carboy med lukning Artikelnummer.: 10750982
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluoreret HDPE, Carboy med lukning
Artikelnummer. p-9078018
10 L, Hver
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10750982
Brand: Thermo Scientific™ 20970020
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Forbedre langtidsbeholderens ydeevne, forhindre gennemtrængningstab og give lavere ekstraherbare materialer; Lukkemateriale: HDPE; Farve: Hvid (gennemsigtig)
Forbedre langtidsbeholderens ydeevne, forhindre gennemtrængningstab og giv lavere ekstraherbare materialer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede Carboys med lukning, til brug med de fleste syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler. Disse sikre, holdbare og omkostningseffektive carboys med fluorerede overflader (indvendigt og udvendigt) for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og -penetration. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne og forhindrer eller reducerer permeationstab.
  • Lækagesikker†
  • Kraftige vægge er sikre, holdbare og modstandsdygtige over for spaltning og punkteringer
  • HDPE skruelåg medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid (gennemsigtig)
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Højde (metrisk) med lukning 389 mm
Materiale Fluoreret HDPE
Mundstil Smal
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med håndtag
Sterilitet Ikke steril
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer7459179010 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato31/07/2025 Artikelnummer2097-0020
Partinummer7456452010 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato30/06/2025 Artikelnummer2097-0020
Partinummer7434047010 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato19/05/2025 Artikelnummer2097-0020
Partinummer7454395010 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato25/04/2025 Artikelnummer2097-0020
Partinummer7446840010 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato25/04/2025 Artikelnummer2097-0020
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluoreret HDPE, Carboy med lukning >