Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluoreret HDPE, Carboy med lukning
Product Code. 10750982
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
10750982 10 L Hver
10383231 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10750982 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 20970020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00 DKK
    790.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.14 DKK
    9% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til brug med: Forbedre langtidsholdbarhed i beholdere, forhindre permeationstab og give lavere udtræksstoffer; Afslutningsmateriale: polypropylen; Farve: Hvid (gennemsigtig)
Forbedre langtidsbeholderens ydeevne, forhindre gennemtrængningstab og giv lavere ekstraherbare materialer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede Carboys med lukning, til brug med de fleste syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler. Disse sikre, holdbare og omkostningseffektive carboys med fluorerede overflader (indvendigt og udvendigt) for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og -penetration. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne og forhindrer eller reducerer permeationstab.
  • Lækagetæt†
  • Kraftige vægge er sikre, holdbare og modstandsdygtige over for revner og punkteringer
  • Polypropylen skruehætter inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid (gennemsigtig)
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Højde (metrisk) med lukning 389 mm
Materiale Fluoreret HDPE
Mundstil Smal
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med håndtag
Sterilitet Ikke-steril
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Show More Show Less
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.