Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluoreret HDPE, Carboy med lukning
Beskrivelse
Forbedre langtidsbeholderens ydeevne, forhindre gennemtrængningstab og giv lavere ekstraherbare materialer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede Carboys med lukning, til brug med de fleste syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler. Disse sikre, holdbare og omkostningseffektive carboys med fluorerede overflader (indvendigt og udvendigt) for forbedrede barriereegenskaber og reduceret opløsningsmiddelabsorption og -penetration. Fluorering forbedrer langtidsbeholderens ydeevne og forhindrer eller reducerer permeationstab.
- Lækagetæt†
- Kraftige vægge er sikre, holdbare og modstandsdygtige over for revner og punkteringer
- Polypropylen skruehætter inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Hvid (gennemsigtig) |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 64 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Højde (metrisk) med lukning | 528 mm |
| Materiale | Fluoreret HDPE |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.