Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyldning/udluftningslukninger
Beskrivelse
Skab aseptiske håndteringsløsninger til farmaceutiske, bioteknologiske og laboratorievæskeoverførselsapplikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyldning/udluftningslukninger. Klar til at acceptere yderligere væskeoverførselskomponenter såsom aseptiske konnektorer og luftudluftningsfiltre, disse 3-ports lukninger er tilgængelige til brug med Nalgene flasker og carboys med 53B eller 83B lukninger, inklusive præmonterede længder af platinhærdet silikoneslange for nem tilpasning af flasker og carboys.
- Autoklavbare lukker er specielt designet til at passe sammen med de fleste Nalgene flasker og ballonganer
- Lækagesikre† systemer giver sikker, aseptisk håndtering af højt værdifulde produkter sammenlignet med udstøbning
Inkluderer:
Nalgene 50 platinhærdede silikoneslanger og TPE-udluftningsdæksel.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 83 mm |
| Oversigt | 3-port lukning |
| Diameter (engelsk) Indvendig slange | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 6.35 mm |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene flasker og carboys med 83B lukninger |
| Længde (metrisk) | 7.62 cm |
| Materiale | Polypropylen, Platinhærdet silikone, TPE |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Lukning |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.