Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyldning/udluftningslukninger
Artikelnummer. 10589032
Skift visning
Lukkestørrelse:
53 mm
83 mm
Diameter (engelsk) Indvendig slange:
1/2 tomme.
1/4 tommer
Diameter (metrisk) indvendig slange:
6.35 mm
12.7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Diameter (engelsk) Indvendig slange Diameter (metrisk) indvendig slange unitSize
10589032 53 mm 1/4 tommer 6.35 mm Hver
10350911 83 mm 1/2 tomme. 12.7 mm Hver
10686941 83 mm 1/4 tommer 6.35 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589032 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21620531
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skab aseptiske håndteringsløsninger til farmaceutiske, bioteknologiske og laboratorievæskeoverførselsapplikationer ved at bruge disse polypropylenpåfyldnings-/udluftningslukninger.
Skab aseptiske håndteringsløsninger til farmaceutiske, bioteknologiske og laboratorievæskeoverførselsapplikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyldning/udluftningslukninger. Klar til at acceptere yderligere væskeoverførselskomponenter såsom aseptiske konnektorer og luftudluftningsfiltre, disse 3-ports lukninger er tilgængelige til brug med Nalgene flasker og carboys med 53B eller 83B lukninger, inklusive præmonterede længder af platinhærdet silikoneslange for nem tilpasning af flasker og carboys.
Features:
  • Autoclavable closures are specifically designed to mate with most Nalgene bottles and carboys
  • Leakproof† systems provide secure, aseptic handling of high-valued products compared to pouring
Includes:
Nalgene 50 platinum-cured silicone tubing and TPE vent port cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 53 mm
Oversigt 3-port closure
Diameter (engelsk) Indvendig slange 1/4 tommer
Diameter (metrisk) indvendig slange 6.35 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene flasker og carboys med 53B lukninger
Længde (metrisk) 7.62 cm
Materiale Polypropylen, Platinhærdet silikone, TPE, Platinhærdet silikone
Produkttype Lukning
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.