Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dråbeflasker med kontroldispenseringsspids
Artikelnummer. 10778281
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Lukningsfarve:
Diverse
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve unitSize
10778281 15 mL Hvid Pakke med 25
10632283 4 mL Diverse Pakke med 25
10080841 4 mL Hvid Pakke med 25
10396331 8 mL Hvid Pakke med 25
10203202 8 mL Diverse Pakke med 25
10181382 15 mL Diverse Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10778281 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27509050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser reagenser gentagne gange nøjagtigt ved hjælp af disse dråbeflasker, et glimrende alternativ til pipettering.
Gentagne gange dispensere reagenser nøjagtigt vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Dråbeflasker med kontroldispenseringsspids. Disse dråbeflasker er et glimrende alternativ til pipetteringsanordninger, og leverer μ40 L dråber (baseret på vand; viskositet påvirker dråbestørrelsen), dispenseret en dråbe ad gangen. Disse specialflasker har fremragende kemisk resistens og er velegnede til de fleste bioteknologiske, diagnostiske og farmaceutiske anvendelser.
Funktioner:
  • Kontaktklar, naturlig, lavdensitets polyethylenflaske til visning af indhold
  • Dråbekontrolspids klikker på plads for en sikker pasform
  • Dispenseringsspids og lukninger inkluderet; valgte hvide eller flerfarvede lukninger
  • Lækagesikker† /Gennemsigtig
Bestillingsoplysninger:
Dette produkt kommer i en kasse med 25 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
nr. pr. sag 25
nr. pr. pakke 25
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Lukning inkluderet Ja
Drop Størrelse 40μ L
Form Rund
Højde (metrisk) 74.5 mm
Produkttype Droppe flaske
Bredde (engelsk) 0,96 tommer.
Højde (engelsk) 2,93 tommer.
Lukkestørrelse 15-415 mm
Diameter (metrisk) 24.5 mm
Gennem lukkedispenseringen Ja
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.