Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dråbeflasker med kontroldispenseringsspids
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10396331
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Lukningsfarve:
Diverse
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10396331
Brand: Thermo Scientific™ 27509025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser reagenser gentagne gange nøjagtigt ved hjælp af disse dråbeflasker, et glimrende alternativ til pipettering.
Gentagne gange dispensere reagenser nøjagtigt vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Dråbeflasker med kontroldispenseringsspids. Disse dråbeflasker er et glimrende alternativ til pipetteringsanordninger, og leverer μ40 L dråber (baseret på vand; viskositet påvirker dråbestørrelsen), dispenseret en dråbe ad gangen. Disse specialflasker har fremragende kemisk resistens og er velegnede til de fleste bioteknologiske, diagnostiske og farmaceutiske anvendelser.
Funktioner:
  • Kontaktklar, naturlig, lavdensitets polyethylenflaske til visning af indhold
  • Dråbekontrolspids klikker på plads for en sikker pasform
  • Dispenseringsspids og lukninger inkluderet; valgte hvide eller flerfarvede lukninger
  • Lækagesikker† /Gennemsigtig
Bestillingsoplysninger:
Dette produkt kommer i en kasse med 25 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,27 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
nr. pr. sag 25
nr. pr. pakke 25
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Lukning inkluderet Ja
Dropper kapacitet 8 mL
Drop Størrelse 40μ L
Form Rund
Højde (metrisk) 64.6 mm
Produkttype Droppe flaske
Bredde (engelsk) 0,78 tommer
Højde (engelsk) 2,54 tommer.
Lukkestørrelse 15-415 mm
Diameter (metrisk) 19.7 mm
Gennem lukkedispenseringen Ja
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.