Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525034
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Grænse for fejl:
±1.8 mL
±3.4 mL
±4.8 mL
±9.0 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 12894781
Brand: Thermo Scientific™ 36730004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå brud med gennemsigtig og brudsikker dobbeltskala PMP farmaceutiske kandidater. De er lettere i vægt end glas og giver fremragende kemikalieresistens.
Undgå brud med gennemsigtig og brudsikker Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater. De er lettere i vægt end glas og giver fremragende kemikalieresistens. De er gradueret i ounce og milliliter uden menisk for at forvirre aflæsninger.
  • Meet the requirement of ASTM E1094
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grænse for fejl ±1.8 mL
Base Type Sekskantet
Skala Dual Scale mL and ounces
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Certificeringer/compliance ASTM E1094
Højde (engelsk) 5.84 in.
Højde (metrisk) 148.3 mm
Materiale PMP
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 12
Volumen 4 oz., 125 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Top 2.39 in.
Diameter (metrisk) Øverst 60.7 mm
Produkttype Graduated Cylinder
Form Konisk
Tolerance ±1.8 mL
Type Pharmaceutical Graduate
Oversigt Graduated Cylinder Pharmaceutical PMP 125mL