Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater
Artikelnummer. 12894781
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Grænse for fejl:
±1,8 ml
±3,4 ml
±4,8 ml
±9,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Grænse for fejl Pakningsstørrelse
12894781 125 mL ±1,8 ml Pakke med 12
12804791 250 mL ±3,4 ml Pakke med 12
10294541 500 mL ±4,8 ml Pakke med 8
12824791 1000 mL ±9,0 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12894781 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36730004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 DKK
    2007.08 DKK / Pakke med 12
    Spare 187.92 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Undgå brud med gennemsigtig og brudsikker dobbeltskala PMP farmaceutiske kandidater. De er lettere i vægt end glas og giver fremragende kemikalieresistens.
Undgå brud med gennemsigtig og brudsikker Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater. De er lettere i vægt end glas og giver fremragende kemikalieresistens. De er gradueret i ounce og milliliter uden menisk for at forvirre aflæsninger.
  • Opfyld kravet i ASTM E1094
  • Autoklavérbar (vil påvirke nøjagtigheden)
  • Uddannet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grænse for fejl ±1,8 ml
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 12
Volumen 4 oz., 125 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Top 2,39 tommer
Diameter (metrisk) Øverst 60.7 mm
Produkttype Gradueret cylinder
Form Konisk
Tolerance ±1,8 ml
Type Farmaceutisk kandidat
Oversigt Graderet cylinder farmaceutisk PMP 125 ml
Skala Dual Scale ml og ounces
Base Type Sekskantet
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Højde (engelsk) 5,84 tommer
Højde (metrisk) 148.3 mm
Materiale PMP
Certificeringer/compliance ASTM E1094