Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Grænse for fejl:
±1.8 mL
±3.4 mL
±4.8 mL
±9.0 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 8
Beskrivelse
Undgå brud med gennemsigtig og brudsikker Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater. De er lettere i vægt end glas og giver fremragende kemikalieresistens. De er gradueret i ounce og milliliter uden menisk for at forvirre aflæsninger.
- Meet the requirement of ASTM E1094
- Autoclavable (will affect accuracy)
- Graduated
Tekniske data
Tekniske data
| Grænse for fejl | ±9.0 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala | Dual Scale mL and ounces |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1094 |
| Højde (engelsk) | 11.34 in. |
| Højde (metrisk) | 288 mm |
| Materiale | PMP |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |