Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10294541
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Grænse for fejl:
±1.8 mL
±3.4 mL
±4.8 mL
±9.0 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Grænse for fejl unitSize
10294541 500 mL ±4.8 mL Pakke med 8
12894781 125 mL ±1.8 mL Pakke med 12
12804791 250 mL ±3.4 mL Pakke med 12
12824791 1000 mL ±9.0 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10294541 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36730016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå brud med gennemsigtig og brudsikker dobbeltskala PMP farmaceutiske kandidater. De er lettere i vægt end glas og giver fremragende kemikalieresistens.
Undgå brud med gennemsigtig og brudsikker Thermo Scientific™ Nalgene™ Dobbeltskala PMP Farmaceutiske kandidater. De er lettere i vægt end glas og giver fremragende kemikalieresistens. De er gradueret i ounce og milliliter uden menisk for at forvirre aflæsninger.
  • Meet the requirement of ASTM E1094
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grænse for fejl ±4.8 mL
Skala Dual Scale mL and ounces
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Certificeringer/compliance ASTM E1094
Materiale PMP
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 8
Volumen 16 oz., 500 ml
Produkttype Graduated Cylinder
Type Gradueret cylinder
Oversigt Graduated Cylinder Pharmaceutical PMP 500mL