Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug
Artikelnummer. 10466392
Skift visning
Bund form:
Flad
Indviklet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bund form Sterilitet Pakningsstørrelse
10466392 Flad Ikke steril Pakke med 40
10723363 Flad Steril Pakke med 40
10039511 Indviklet Ikke steril Pakke med 40
10373582 Indviklet Steril Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10466392 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12001300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7058.49 DKK
    2111.97 DKK / Pakke med 40
    Spare 4946.52 DKK
    70% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Øg gangtiden og analyseeffektiviteten med disse robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug, tilgængelige som et standard mikropladeformat med 300 ml volumen.
Øg gangtiden og analyseeffektiviteten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug. Med et standard mikropladeformat med 300 ml volumen minimerer det indviklede design dødvolumen og har skærme for at reducere sprøjt. Den fladbundede version er designet til at imødekomme en række forskellige analysebehov i både manuelle og automatiserede miljøer.
  • Indviklet bunddesign er mest effektivt med et 96-brønds format.
  • Flat Bottom-design kan bruges med enkelt-, seks-, 12-, 96-, 384- og 1536-brønds formater.
  • Polypropylen-konstruktionen modstår robotvæskehåndtering, hvilket gør det nemmere at køre automatiserede analyser og øger gangtiden.
  • Reservoir er kompatibelt med de fleste robotarme, pladestablere (hoteller), pladekraner og platformskonfigurationer.
  • Beholdervolumen er 300 ml (345 ml kapacitet), med indstøbte inddelinger for hver 100 ml.
  • Reservoiret er indlejret for nem automatiseret stabling og håndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Opfylder anbefalingen fra American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Dimensioner (L x B x H) 3,4 x 5 x 1,75 tommer. (86 x 128 x 43 mm)
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Reservoir
Højde (engelsk) 1,75 tommer.
Højde (metrisk) 43 mm
Længde (engelsk) 3,4 tommer.
Længde (metrisk) 86 mm
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 4
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 128 mm
Pladekompatibilitet Enkelt, 6-brønds plader, 12-brønds plader, 96-brønds plader, 384-brønds plader, 1536-brønds plader
Bund form Flad
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.