Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropylentank med låg
Artikelnummer. 10450913
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
56.8 L
114 L
208 L
378 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10450913
Brand: Thermo Scientific™ 112000007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstå spændingsrevner og øge tolerancen over for mange organiske kemikalier med denne polypropylentank med dæksel, et økonomisk alternativ til rustfri ståltanke.
Modstå spændingsrevner og øge tolerancen over for mange organiske kemikalier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropylentank med dæksel, et økonomisk alternativ til rustfri ståltanke.
Autoklaverbare cylindriske tanke fås i størrelser fra 19L til 378L med et matchende dæksel for betydeligt at reducere fordampning og forurening.
Bestillingsoplysninger:
Fabriksinstallerede studs fås. Nalgene tankforinger, kat. nr. 343050, sælges separat.
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 12 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 30.5 cm
Type Tank med låg
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 7,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 28 L
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 45.7 cm
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Plasttanke er generelt udsat for mere alvorlige forhold end plastik labware; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.