Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropylentank med låg
Artikelnummer. 10325801
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
56.8 L
114 L
208 L
378 L
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10325801 208 L Hver
10102211 19 L Hver
10450913 28 L Hver
10010601 38 L Hver
10505791 56.8 L Hver
10604602 114 L Hver
10611722 378 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10325801 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 112000055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6120.00 DKK
    5789.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 330.29 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Modstå spændingsrevner og øge tolerancen over for mange organiske kemikalier med denne polypropylentank med dæksel, et økonomisk alternativ til rustfri ståltanke.
Modstå spændingsrevner og øge tolerancen over for mange organiske kemikalier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropylentank med dæksel, et økonomisk alternativ til rustfri ståltanke.
Autoklaverbare cylindriske tanke fås i størrelser fra 19L til 378L med et matchende dæksel for betydeligt at reducere fordampning og forurening.
Bestillingsoplysninger:
Fabriksinstallerede studs fås. Nalgene tankforinger, kat. nr. 343050, sælges separat.
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 22 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 55.9 cm
Type Tank med låg
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 208 L
Højde (engelsk) 36 tommer.
Højde (metrisk) 91.4 cm
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Plasttanke er generelt udsat for mere alvorlige forhold end plastik labware; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.