Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogene Opbevaringsbokse til Locator™ og Locator Plus Systemer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
5 mL Vials
Hætteglas (100)
Hætteglas (25)
Hætteglas (81)
Hætteglaskapacitet:
25
81
100
Mængde:
1/Cs.
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 40
Pakke med 81
Beskrivelse
Få en samlet løsning, når plast foretrækkes frem for fiberplader. Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogene Opbevaringsbokse til Locator™ og Locator Plus Systemer passer ind Thermo Scientific frysereoler i rustfrit stål med ultralav temperatur.
- Warranty varies by country, please contact us for details
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (udstyr) | Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus |
| Højde (engelsk) Udvendig | 4 in. |
| Hætteglaskapacitet | 81 |
| Holder | 5 mL Vials |
| Mængde | 1/Cs. |