Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogene Opbevaringsbokse til Locator™ og Locator Plus Systemer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få en samlet løsning, når plast foretrækkes frem for fiberplader. Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogene Opbevaringsbokse til Locator™ og Locator Plus Systemer passer ind Thermo Scientific frysereoler i rustfrit stål med ultralav temperatur.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus |
| Kapacitet (engelsk) | 7,06 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Til brug med (udstyr) | Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus |
| Højde (engelsk) Udvendig | 2'' |
| Hætteglaskapacitet | 81 |
| Holder | Hætteglas (25) |
| Mængde | 40/Cs. |