Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogene Opbevaringsbokse til Locator™ og Locator Plus Systemer
Artikelnummer. 12874372 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
5 ml hætteglas
Hætteglas (100)
Hætteglas (25)
Hætteglas (81)
Hætteglaskapacitet:
25
81
100
Mængde:
1/Cs.
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 40
Pakke med 81
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Hætteglaskapacitet Mængde Pakningsstørrelse
12874372 Hætteglas (100) 100 10/Cs. Pakke med 10
13477649 5 ml hætteglas 81 1/Cs. Pakke med 81
12745918 Hætteglas (81) 25 80/Cs. Pakke med 25
13497649 Hætteglas (25) 81 40/Cs. Pakke med 40
13487649 Hætteglas (81) 81 20/Cs. Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12874372 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CS509X24
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få en samlet løsning, når plast foretrækkes frem for fiberplader.
Få en samlet løsning, når plast foretrækkes frem for fiberplader. Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogene Opbevaringsbokse til Locator™ og Locator Plus Systemer passer ind Thermo Scientific frysereoler i rustfrit stål med ultralav temperatur.
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Kapacitet (engelsk) 5,29 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Til brug med (udstyr) Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Højde (engelsk) Udvendig 2''
Hætteglaskapacitet 100
Holder Hætteglas (100)
Mængde 10/Cs.