Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kontinuerligt gevindforede lukninger til serumhætteglas: Steril, bulkpakke
Beskrivelse
Eliminer behovet for en gummiprop med den sikre forseglingsopløsning af polyetylen med høj densitet (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Kontinuerligt gevindforede lukninger til serumhætteglas.
Funktioner:
- Steril til 10 -6 SAL
- Foring lavet af en kerne af polyethylen med lav densitet (LDPE) mellem to beklædninger af massiv HDPE
- Flere lukkefarver tilgængelige
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglaslukker er bulkpakket til 2.000 pr.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Oversigt | Serumhætteglaslukninger |
| Materiale (liner) | Trelags co-ekstruderet foring (LDPE-kerne mellem to beklædning af massiv HDPE) |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22.1 mm |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Vis mere |
Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.