Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kontinuerligt gevindforede lukninger til serumhætteglas: Steril, bulkpakke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10078962
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Pakningsstørrelse
10078962 Hvid Pakke med 2000
10252523 Sort Pakke med 2000
10262523 Gul Pakke med 2000
10170173 Grøn Pakke med 2000
10552995 Rød Pakke med 2000
10457043 Blå Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10078962 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3421580021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13740.00 DKK
    12713.48 DKK / Pakke med 2000
    Spare 1026.52 DKK
    7% Slukket
På lager
Eliminer behovet for en gummiprop med den sikker forseglingsopløsning af disse kontinuerlige gevindforede lukninger til serumhætteglas.
Eliminer behovet for en gummiprop med den sikre forseglingsopløsning af polyetylen med høj densitet (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Kontinuerligt gevindforede lukninger til serumhætteglas.
Funktioner:
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Foring lavet af en kerne af polyethylen med lav densitet (LDPE) mellem to beklædninger af massiv HDPE
  • Flere lukkefarver tilgængelige
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglaslukker er bulkpakket til 2.000 pr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Oversigt Serumhætteglaslukninger
Materiale (liner) Trelags co-ekstruderet foring (LDPE-kerne mellem to beklædning af massiv HDPE)
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 22.1 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Produktlinje Nalgene
Lukningsmateriale Gummi
Lukketype Foret gennemgående gevind lukning
Mængde 2000 Cs.
Lukkestørrelse 20-415
Til brug med (udstyr) Sterile PETG serumhætteglas (sælges separat)
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 14.2 mm
Produkttype Serumflaskelukning
Vis mere Vis mindre
Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.