Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyethylen film tank liners
Artikelnummer. p-4520920
Kapacitet (engelsk):
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10561695
Brand: Thermo Scientific™ 3430500030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre blandeegenskaberne åben pose, flad bund Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, som tilbyder omkostningseffektiv væskebehandling til engangsbrug.
Forbedre blandeegenskaberne med åben pose, fladbundsforinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners tilbyder omkostningseffektiv, engangs biofarmaceutisk og diagnostisk reagensvæskebehandling med stiv Nalgene cylindriske plasttanke.
  • Designet til at passe Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200 gal (787L)
  • Gamma-bestrålet, fødevaregodkendt film er ikke-cytotoksisk og certificeret ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gammabestrålet: 30 gal. (113L)
Type Tank liner
Materiale Polyethylen
Kapacitet (engelsk) 30 gal.
Kapacitet (metrisk) 113 L
Til brug med (udstyr) Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 10
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.