Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyethylen film tank liners
Beskrivelse
Forbedre blandeegenskaberne med åben pose, fladbundsforinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners tilbyder omkostningseffektiv, engangs biofarmaceutisk og diagnostisk reagensvæskebehandling med stiv Nalgene cylindriske plasttanke.
- Designet til at passe Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200 gal (787L)
- Gamma-bestrålet, fødevaregodkendt film er ikke-cytotoksisk og certificeret ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tank liner |
| Materiale | Polyethylen |
| Kapacitet (engelsk) | 55 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 208 L |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200 |
| nr. pr. sag | 10 |
| nr. pr. pakke | 10 |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.