Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyethylen film tank liners
Kapacitet (engelsk):
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Forbedre blandeegenskaberne med åben pose, fladbundsforinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners tilbyder omkostningseffektiv, engangs biofarmaceutisk og diagnostisk reagensvæskebehandling med stiv Nalgene cylindriske plasttanke.
- Designet til at passe Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200 gal (787L)
- Gamma-bestrålet, fødevaregodkendt film er ikke-cytotoksisk og certificeret ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tank liner |
| Materiale | Polyethylen |
| Kapacitet (engelsk) | 100 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 378 L |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200 |
| nr. pr. sag | 10 |
| nr. pr. pakke | 10 |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.