Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyethylen film tank liners
Artikelnummer. 10079632
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) unitSize
10079632 150 gal. Pakke med 10
10561695 30 gal. Pakke med 10
10767104 55 gal. Pakke med 10
10069632 80 gal. Pakke med 10
10405183 100 gal. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10079632 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3430500150
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Forbedre blandeegenskaberne åben pose, flad bund Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, som tilbyder omkostningseffektiv væskebehandling til engangsbrug.
Forbedre blandeegenskaberne med åben pose, fladbundsforinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners tilbyder omkostningseffektiv, engangs biofarmaceutisk og diagnostisk reagensvæskebehandling med stiv Nalgene cylindriske plasttanke.
  • Designet til at passe Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200 gal (787L)
  • Gamma-bestrålet, fødevaregodkendt film er ikke-cytotoksisk og certificeret ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Tank liner
Materiale Polyethylen
Kapacitet (engelsk) 150 gal.
Kapacitet (metrisk) 568 L
Til brug med (udstyr) Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal (19L) til 200
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 10
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.