Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex polyethylen film tank liners
Artikelnummer. 10050063
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
5 gal.
7,5 gal.
10 gal.
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
200 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Pakningsstørrelse
10050063 10 gal. Pakke med 10
10511315 5 gal. Pakke med 10
10141133 7,5 gal. Pakke med 10
10561695 30 gal. Pakke med 10
10767104 55 gal. Pakke med 10
10069632 80 gal. Pakke med 10
10405183 100 gal. Pakke med 10
10079632 150 gal. Pakke med 10
10243243 200 gal. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10050063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3430500010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00 DKK
    3954.31 DKK / Pakke med 10
    Spare 330.69 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forbedre blandeegenskaberne åben pose, flad bund Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, som tilbyder omkostningseffektiv væskebehandling til engangsbrug.
Forbedre blandeegenskaberne med åben pose, fladbundsforinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners tilbyder omkostningseffektiv, engangs biofarmaceutisk og diagnostisk reagensvæskebehandling med stiv Nalgene cylindriske plasttanke.
  • Designet til at passe cylindriske Nalgene tanke fra 5 gal. (19L) til 200 gal. (787L)
  • Gamma-bestrålet, fødevarekvalitetsfilm er ikke-cytotoksisk og certificeret ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gamma bestrålet: 10 gal. (38L)
Type Tankforing
Materiale Polyethylen
Kapacitet (engelsk) 10 gal.
Kapacitet (metrisk) 38 L
Til brug med (udstyr) Nalgene cylindriske tanke fra 5 gal. (19L) til 200
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 10
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.