Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lukke til dråbeflasker: Bulk Pack
Product Code. 10592805
Change view
Click to view available options
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Unit Size:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Unit Size
10592805 Hvid Pakke med 2000
10737123 Neutral Pakke med 2000
10018782 Gul Pakke med 2000
10364103 Grøn Pakke med 2000
10232723 Rød Pakke med 2000
10485703 Blå Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10592805 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3127600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 DKK
    3357.43 DKK / Pakke med 2000
    Spare 382.57 DKK
    10% Slukket
På lager
Bestil disse lukninger, som er tilgængelige i flere farver for at hjælpe med at identificere reagenser, for at fuldende dit dråbeflaskesystem.
Bestille Thermo Scientific™ Nalgene™ Lukninger til dråbeflasker for at fuldende Nalgene Dropper Flaske System. Lukninger passer til dråbeflasker Cat. nr. 312750 og 31275 og fås i flere farver for at hjælpe med at identificere reagenser.
Funktioner:
  • Polypropylen
  • Fås i forskellige farver
Bestillingsoplysninger:
Dråbeflaskelukninger er bulkpakket 2000 pr. kuffert. Bestille Nalgene dispenseringsspids med kontrolleret dråbe (kat. nr. 312758, 312759) og dråbeflasker (kat. nr. 312750, 312751) separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Halsfinish 15-415
Lukning inkluderet Ja
Til brug med (udstyr) Dropper flasker 312750 og 312751.
Lukningsmateriale Polypropylen
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dråbeflaskelukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 til mad- og drikkevarebrug, USP Klasse VI.
Produkttype Skruelåg til at droppe flaske