Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lukke til dråbeflasker: Bulk Pack
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Beskrivelse
Bestille Thermo Scientific™ Nalgene™ Lukninger til dråbeflasker for at fuldende Nalgene Dropper Flaske System. Lukninger passer til dråbeflasker Cat. nr. 312750 og 31275 og fås i flere farver for at hjælpe med at identificere reagenser.
Funktioner:
- Polypropylen
- Fås i forskellige farver
Bestillingsoplysninger:
Dråbeflaskelukninger er bulkpakket 2000 pr. kuffert. Bestille Nalgene dispenseringsspids med kontrolleret dråbe (kat. nr. 312758, 312759) og dråbeflasker (kat. nr. 312750, 312751) separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Halsfinish | 15-415 |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dråbeflaskelukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 til mad- og drikkevarebrug, USP Klasse VI. |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Skruelåg til at droppe flaske |
| Til brug med (udstyr) | Dropper flasker 312750 og 312751. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |