Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylentanke med lukket kuppel
Artikelnummer. p-4525601
Kapacitet (metrisk):
75 L
115 L
210 L
378.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10050461
Brand: Thermo Scientific™ 26500020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, bland og dispenser reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylentanke med lukket kuppel.
Opbevar, bland og dispenser reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome polypropylentanke, designet til brug som lukkede indeslutningssystemer. Tilbydes i størrelser fra 75 til 380L, tanke har en 150 mm halsåbning udstyret med en pakning for sikker forsegling.
Funktioner:
  • Tanke kan være forsynet med studs
  • Autoklaverbare tanke og lukninger har polypropylenkonstruktion
Kompatibel med:
Bruges med lukket kuppel-tanklukning m/blanderstøttesamling (fabrikantnr. 2651-0200), BioTech overheadblander (fabrikantnr. 2653-0010 og 2653-0020) og nedre enheder til BioTech-blandere (fabrikantnr. nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075& 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overhold FDA Reg. 177.1520 og USP Klasse VI
Diameter (engelsk) Ydre 18,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 47 cm
Type Tank med lukket kuppel
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 20 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 L
Højde (engelsk) 35 tommer
Højde (metrisk) 81 cm
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.