Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylentanke med lukket kuppel
Artikelnummer. 10595971
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 L
115 L
210 L
378.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10595971 378.5 L Hver
10050461 75 L Hver
10338990 115 L Hver
10469970 210 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10595971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26500100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18930.00 DKK
    17906.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 1023.69 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Opbevar, bland og dispenser reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylentanke med lukket kuppel.
Opbevar, bland og dispenser reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome polypropylentanke, designet til brug som lukkede indeslutningssystemer. Tilbydes i størrelser fra 75 til 380L, tanke har en 150 mm halsåbning udstyret med en pakning for sikker forsegling.
Funktioner:
  • Tanke kan være forsynet med studs
  • Autoklaverbare tanke og lukninger har polypropylenkonstruktion
Kompatibel med:
Bruges med lukket kuppel-tanklukning m/blanderstøttesamling (fabrikantnr. 2651-0200), BioTech overheadblander (fabrikantnr. 2653-0010 og 2653-0020) og nedre enheder til BioTech-blandere (fabrikantnr. nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075& 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overhold FDA Reg. 177.1520 og USP Klasse VI
Diameter (engelsk) Ydre 28,5''
Diameter (metrisk) Udvendig 72 cm
Type Tank med lukket kuppel
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 100 gal.
Kapacitet (metrisk) 378.5 L
Højde (engelsk) 52 tommer.
Højde (metrisk) 132.1 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Vis mere Vis mindre
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.