Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylentanke med lukket kuppel
Artikelnummer. 10469970
Kapacitet (metrisk):
75 L
115 L
210 L
378.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10469970
Brand: Thermo Scientific™ 26500055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, bland og dispenser reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylentanke med lukket kuppel.
Opbevar, bland og dispenser reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome polypropylentanke, designet til brug som lukkede indeslutningssystemer. Tilbydes i størrelser fra 75 til 380L, tanke har en 150 mm halsåbning udstyret med en pakning for sikker forsegling.
Funktioner:
  • Tanke kan være forsynet med studs
  • Autoklaverbare tanke og lukninger har polypropylenkonstruktion
Kompatibel med:
Bruges med lukket kuppel-tanklukning m/blanderstøttesamling (fabrikantnr. 2651-0200), BioTech overheadblander (fabrikantnr. 2653-0010 og 2653-0020) og nedre enheder til BioTech-blandere (fabrikantnr. nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075& 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overhold FDA Reg. 177.1520 og USP Klasse VI
Diameter (engelsk) Ydre 22 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 56 cm
Type Tank med lukket kuppel
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 210 L
Højde (engelsk) 39,5''
Højde (metrisk) 100.3 cm
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.