Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylentanke med lukket kuppel
Beskrivelse
Opbevar, bland og dispenser reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome polypropylentanke, designet til brug som lukkede indeslutningssystemer. Tilbydes i størrelser fra 75 til 380L, tanke har en 150 mm halsåbning udstyret med en pakning for sikker forsegling.
- Tanke kan være forsynet med studs
- Autoklaverbare tanke og lukninger har polypropylenkonstruktion
Kompatibel med:
Bruges med lukket kuppel-tanklukning m/blanderstøttesamling (fabrikantnr. 2651-0200), BioTech overheadblander (fabrikantnr. 2653-0010 og 2653-0020) og nedre enheder til BioTech-blandere (fabrikantnr. nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075& 2654-0100).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overhold FDA Reg. 177.1520 og USP Klasse VI |
| Diameter (engelsk) Ydre | 18,5 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47 cm |
| Type | Tank med lukket kuppel |
| Materiale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 30 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 115 L |
| Højde (engelsk) | 38.625 tommer. |
| Højde (metrisk) | 98.1 cm |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.