Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lukket-Dome Bio Tanklukning med mixerstøttesamling
Beskrivelse
Muliggør overhead-blanding i et lukket system med denne unikke sanitære flangesamling. Thermo Scientific™ Nalgene™ Lukket-Dome Bio Tanklukning med mixerstøttesamling er til brug med alle størrelser af Nalgene™ Lukket-Dome Bio Tanks. Nalgene™ Biotech Mixer er ikke inkluderet.
- 6″ (15,2 cm) polypropylen skruelukning med 2″ (5,1 cm) sanitetsrør svejset i midten
- 2″ (5,1 cm) silikonepakning og PDVF True Union-klemme
- Autoklaverbar
Kompatibel med:
Brug med Nalgene Tanke med lukket kuppel (serie 2650)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lukket kuppeltanklukning m/støttesamling |
| Lukkestørrelse | 152.3 mm |
| Type | Bio Tank |
| Materiale | Polypropylen, PVDF, silikone |
| nr. pr. sag | 1 |
| nr. pr. pakke | 1 |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.