Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klare PETG diagnostiske flasker med lukning: Steril, bulkpakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521862
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10157082
Brand: Thermo Scientific™ 3420350005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøve, opbevar og send værdifulde reagenser i små volumer med klare PETG-diagnoseflasker, der er ideelle til brug i mange sterile applikationer med lille volumen.
Prøve, opbevar og afsend værdifulde reagenser i små mængder vha Thermo Scientific™ Nalgene Klare PETG diagnostiske flasker. Disse flasker er ideelle til brug i testsæt og i mange sterile applikationer med lille volumen.
Funktioner:
  • Polyethylenterephthalat (PETG) med fremragende klarhed til visning af indhold
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
  • Inkluderer foret, hvid, high-density polyethylen (HDPE) lukning for en tæthed† forsegle
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i krympeindpakkede bakker med lukninger påsat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,16 oz., 5 ml
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Kapacitet (engelsk) 0,16 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 11 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 100
Sterilitet Steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Serumhætteglas opfylder kravene i 21CFR177.1315 til mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 44 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 0,876 tommer.
Højde (engelsk) 0,45 tommer
Lukke liner Med Liner
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 22 mm
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.