Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klare PETG diagnostiske flasker med lukning: Steril, bulkpakke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10501465
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10501465 10 mL Pakke med 500
10157082 5 mL Pakke med 500
10777263 20 mL Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501465 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420350010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøve, opbevar og send værdifulde reagenser i små volumer med klare PETG-diagnoseflasker, der er ideelle til brug i mange sterile applikationer med lille volumen.
Prøve, opbevar og afsend værdifulde reagenser i små mængder vha Thermo Scientific™ Nalgene Klare PETG diagnostiske flasker. Disse flasker er ideelle til brug i testsæt og i mange sterile applikationer med lille volumen.
Funktioner:
  • Polyethylenterephthalat (PETG) med fremragende klarhed til visning af indhold
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
  • Inkluderer foret, hvid, high-density polyethylen (HDPE) lukning for en tæthed† forsegle
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i krympeindpakkede bakker med lukninger påsat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,33 oz., 10 ml
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Kapacitet (engelsk) 0,33 oz.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 11 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 100
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Serumhætteglas opfylder kravene i 21CFR177.1315 til mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 54 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,93 tommer.
Højde (engelsk) 2,12 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 24 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.