Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ CleanSheets™ Polyethylen bænk/skuffe liner
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521511
Bredde (engelsk):
12 tommer
18 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11394545
Brand: Thermo Scientific™ 62831250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Find en række forskellige anvendelsesmuligheder for disse polyethylen bænk/skuffe liners, såsom vask liners eller titreringsbaggrunde.
Find en række forskellige anvendelser til Thermo Scientific™ Nalgene™ CleanSheets™ Polyethylen bænk/skuffe liners, såsom vask liners eller titreringsbaggrunde. Disse liners kan skæres til i enhver størrelse og hæftes, klæbes eller tapes. De giver dæmpning og væskebarrierebeskyttelse.
  • Made of 0.125″ (3.2mm) thick, closed-cell polyethylene foam to cushion benchtop items
  • Smooth and resilient, this non-absorbent pad is versatile in your lab — use for a multitude of purposes
  • Excellent chemical resistance provides protection against spills wherever placed
  • Can be cut to any size to fit benches, shelves, drawers — anywhere protection is needed against spills, vibration, heat, dirt or breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bench/Drawer Liner
Materiale Polyethylen
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.2 m
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 31 cm
Oversigt Polyethylene bench/drawer liners
nr. pr. sag 2
nr. pr. pakke 1
Varebeskrivelse Liners Clean Sheets XLPE 30.5 cm x 15 m