Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ CleanSheets™ Polyethylen bænk/skuffe liner
Beskrivelse
Find en række forskellige anvendelser til Thermo Scientific™ Nalgene™ CleanSheets™ Polyethylen bænk/skuffe liners, såsom vask liners eller titreringsbaggrunde. Disse liners kan skæres til i enhver størrelse og hæftes, klæbes eller tapes. De giver dæmpning og væskebarrierebeskyttelse.
- Made of 0.125″ (3.2mm) thick, closed-cell polyethylene foam to cushion benchtop items
- Smooth and resilient, this non-absorbent pad is versatile in your lab — use for a multitude of purposes
- Excellent chemical resistance provides protection against spills wherever placed
- Can be cut to any size to fit benches, shelves, drawers — anywhere protection is needed against spills, vibration, heat, dirt or breakage
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bench/Drawer Liner |
| Materiale | Polyethylen |
| Længde (engelsk) | 50 ft. |
| Længde (metrisk) | 15.2 m |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 31 cm |
| Dimensioner (L x B) | 30.5 cm x 15 m |
| Oversigt | Polyethylene bench/drawer liners |
| Mængde | 2/Cs. |