Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klasse B polypropylen copolymer volumetriske kolber med lukning
Beskrivelse
Lettere i vægt end glas, Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klasse B polypropylen copolymer volumetriske kolber med lukning tilbyder fremragende kemisk resistens og er kalibreret til at indeholde og til at levere ved 20 °C (68 °F). Disse brudsikre kolber kan spille en vigtig rolle i laboratoriesikkerhedsprogrammer. Lækagesikker† beskyttelse, når den bruges med medfølgende Nalgene lukning.
- Break resistant, excellent chemical resistance for years of dependable use in your lab
- Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
- No meniscus to confuse readings
- 200mL size has additional line at 203mL level for BOD and DO determinations
- Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
- Autoclavable/Leakproof†/Graduated
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Certificeringer/compliance | Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability |
| Oversigt | Flask Volumetric PP 500mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PPCO |
| Højde (engelsk) | 10,8 tommer |
| Højde (metrisk) | 275 mm |
| Grænse for fejl | ±0.40 mL |
| Autoklaverbar | Autoclavable but will affect accuracy |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |
Advarsel: Autoklaverbar, men nøjagtigheden vil blive påvirket. Før autoklavering skal du fjerne lukningen og sætte den på toppen uden at gå i indgreb med gevind.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.