Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klasse B polypropylen copolymer volumetriske kolber med lukning
Description
Lettere i vægt end glas, Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klasse B polypropylen copolymer volumetriske kolber med lukning tilbyder fremragende kemisk resistens og er kalibreret til at indeholde og til at levere ved 20 °C (68 °F). Disse brudsikre kolber kan spille en vigtig rolle i laboratoriesikkerhedsprogrammer. Lækagesikker† beskyttelse, når den bruges med medfølgende Nalgene lukning.
- Brudresistent, fremragende kemisk resistens efter mange års pålidelig brug i dit laboratorium
- Individuelt håndkalibreret, permanent farvegradueringslinje og oval markering for lettere aflæsning af væskeniveauer
- Ingen menisk til at forvirre læsningerne
- 200 ml størrelse har en ekstra linje ved 203 ml niveau til BOD- og DO-målinger
- Opfylder ASTM E 288 og ISO 384 klasse B tolerancer for ensartet kvalitet og pålidelighed
- Autoklavable/Lækagesikre†/Gradueret
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 1,69 oz. |
| Certificeringer/compliance | Opfylder ASTM E 288 og ISO 384 klasse B tolerancer for ensartet kvalitet og pålidelighed |
| Oversigt | Flask Volumetric PP 50mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PPCO |
| Højde (engelsk) | 5,8 tommer |
| Højde (metrisk) | 148 mm |
| Grænse for fejl | ±0,10 ml |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Show More |
Advarsel: Autoklaverbar, men nøjagtigheden vil blive påvirket. Før autoklavering skal du fjerne lukningen og sætte den på toppen uden at gå i indgreb med gevind.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.