Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klasse B polypropylen copolymer volumetriske kolber med lukning
Artikelnummer. 10018780
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
Grænse for fejl:
±0,10 ml
±0,16 ml
±0,20 ml
±0,24 ml
±0,40 ml
±0,60 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Grænse for fejl Pakningsstørrelse
10018780 100 mL 20 mm ±0,16 ml Hver
10212561 50 mL 13 mm ±0,10 ml Hver
10588862 200 mL 20 mm ±0,20 ml Hver
10429842 250 mL 20 mm ±0,24 ml Hver
10623381 500 mL 24 mm ±0,40 ml Hver
15981621 1000 mL 28 mm ±0,60 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10018780 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 40000100
På lager
Disse kolber er lettere i vægt end glas og er brudsikre, tilbyder fremragende kemisk resistens og beskytter mod lækage og forurening.
Lettere i vægt end glas, Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klasse B polypropylen copolymer volumetriske kolber med lukning tilbyder fremragende kemisk resistens og er kalibreret til at indeholde og til at levere ved 20 °C (68 °F). Disse brudsikre kolber kan spille en vigtig rolle i laboratoriesikkerhedsprogrammer. Lækagesikker† beskyttelse, når den bruges med medfølgende Nalgene lukning.
Funktioner:
  • Brudresistent, fremragende kemisk resistens efter mange års pålidelig brug i dit laboratorium
  • Individuelt håndkalibreret, permanent farvegradueringslinje og oval markering for lettere aflæsning af væskeniveauer
  • Ingen menisk til at forvirre læsningerne
  • 200 ml størrelse har en ekstra linje ved 203 ml niveau til BOD- og DO-målinger
  • Opfylder ASTM E 288 og ISO 384 klasse B tolerancer for ensartet kvalitet og pålidelighed
  • Autoklavable/Lækagesikre†/Gradueret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Certificeringer/compliance Opfylder ASTM E 288 og ISO 384 klasse B tolerancer for ensartet kvalitet og pålidelighed
Oversigt Flask volumetric PP 100mL
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PPCO
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 192 mm
Grænse for fejl ±0,16 ml
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Autoklaverbar Autoklavérbar, men vil påvirke nøjagtigheden
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Klasse B
Bund form Rund
Lukketype Skrue
Diameter (metrisk) Udvendig 55 mm
Vægt (metrisk) 22 g
Kulturområde Ikke relevant
Volumen (metrisk) Virker 100 mL
Lukkestørrelse 20 mm
Vis mere Vis mindre
Advarsel: Autoklaverbar, men nøjagtigheden vil blive påvirket. Før autoklavering skal du fjerne lukningen og sætte den på toppen uden at gå i indgreb med gevind.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.