Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klasse B polymethylpenten (PMP ) Målekolber med skruelåg Artikelnummer.: 15991621
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klasse B polymethylpenten (PMP ) Målekolber med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525002
50 mL, 13 mm, ±0,10 ml, Pakke med 12
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
Grænse for fejl:
±0,10 ml
±0.16 mL
±0.24 mL
±0.40 mL
±0.60 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 8
Artikelnummer. 15991621
Brand: Thermo Scientific™ 40010050
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Beskyt mod lækage, brud og kontaminering med disse målekolber, kalibreret til at indeholde og levere ved 20 grader selsius
Beskyt mod lækage og brud. Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klasse B polymethylpenten (PMP ) Volumetriske kolber med skruelåg er kalibreret til at indeholde og til at levere ved 20 °C. Kolber er lettere i vægt end glas, mere gennemsigtige end polypropylen og tilbyder fremragende kemisk resistens. Lækagesikker† beskyttelse, når den bruges med medfølgende Nalgene lukning.
  • Break resistance and excellent chemical resistance for years of dependable use in the lab
  • Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
  • No meniscus to confuse readings
  • Polypropylene closure
  • Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
  • Autoclavable/Leakproof†/Graduated
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Certificeringer/compliance Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
Oversigt Flask Volumetric PMP 50mL
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PMP
Højde (engelsk) 5,8 tommer
Højde (metrisk) 147 mm
Grænse for fejl ±0,10 ml
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Autoklaverbar Autoclavable but will affect accuracy
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Klasse B
Bund form Rund
Lukketype Skrue
Diameter (metrisk) Udvendig 46 mm
Vægt (metrisk) 15 g
Kulturområde Not applicable
Overfladebehandling None
Volumen (metrisk) Virker 50 mL
Lukkestørrelse 13 mm
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1429894 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato31/05/2025 Artikelnummer4001-0050
Partinummer1417635 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato20/12/2024 Artikelnummer4001-0050
Partinummer1297539 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/12/2024 Artikelnummer4001-0050
Partinummer1397518 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/02/2024 Artikelnummer4001-0050
Partinummer1384854 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato07/11/2023 Artikelnummer4001-0050
Advarsel: Autoklaverbar, men nøjagtigheden vil blive påvirket. Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klasse B polymethylpenten (PMP ) Målekolber med skruelåg >