Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klasse B polymethylpenten (PMP ) Målekolber med skruelåg
Beskrivelse
Beskyt mod lækage og brud. Thermo Scientific™ Nalgene™ ASTM Klasse B polymethylpenten (PMP ) Volumetriske kolber med skruelåg er kalibreret til at indeholde og til at levere ved 20 °C. Kolber er lettere i vægt end glas, mere gennemsigtige end polypropylen og tilbyder fremragende kemisk resistens. Lækagesikker† beskyttelse, når den bruges med medfølgende Nalgene lukning.
- Break resistance and excellent chemical resistance for years of dependable use in the lab
- Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
- No meniscus to confuse readings
- Polypropylene closure
- Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
- Autoclavable/Leakproof†/Graduated
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Certificeringer/compliance | Meets ASTM™ E288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability |
| Oversigt | Flask Volumetric PMP 100mL |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 191 mm |
| Grænse for fejl | ±0.16 mL |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |
Advarsel: Autoklaverbar, men nøjagtigheden vil blive påvirket. Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.